Merck
790346
Sigma-Aldrich
ITO
30 nm (SEM)
別名:
酸化インジウムスズ, ITO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
nanopowder
品質水準
組成
In2O3, 90%
SnO2, 10%
粒径
30 nm (SEM)
mp
1910 °C (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChI Key
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
酸化インジウムスズナノ粒子は以下の用途について検討されています:
  • 透明電極(1)
  • 導電紙および有機混入物の形成(2)
  • 透明な導電性酸化物フィルムおよび磁気ナノコンポジットの形成(3)
  • エレクトロクロミック材料および生物医学用途(4)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
790346-5G:4548173343792
790346-BULK:
790346-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Conductive paper fabricated by layer-by-layer assembly of polyelectrolytes and ITO nanoparticles.
Peng CQ, et al.
Nanotechnology, 19(50) (2008)
Progress in Electrochromics and Thermochromics: Two New Applications Involving ITO Nanoparticles.
Li S, et al.
Society of Vacuum Coaters; 55th Annual Technical Conference Proceedings, 41-46 (2012)
Characterization of dip-coated ITO films derived from nanoparticles synthesized by?low-pressure spray pyrolysis.
Ogi T, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 8(3-4), 343-350 (2006)
Generation of transparent conductive electrodes by laser consolidation of LIFT printed ITO nanoparticle layers.
Baum M, et al.
Applied Physics. A, Materials Science & Processing, 111(3), 799-805 (2013)
資料
陽極酸化チタニアナノチューブ(TiNT)についてご紹介します。チタニアが持つ優れた材料特性と、ナノチューブの制御された構造によって得られる高表面積との組み合わせが相まって、多くの用途で活用されることが予想されます。
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.