アプリケーション
- ITO 被覆ガラス基板上でのユーメラニン試料の調製。
- 光学ビーム偏向(OBD)検出のための液体セルのインターフェイスウインドウは厚さ 20 nm の酸化インジウムスズ膜を含みます
- メソ多孔性 TiO2膜は ITO 伝導性ガラス上に形成されます。
物性
300℃の温度に30分以上曝露した場合、耐性は375 Ωまで増加する可能性があります。
どちらの面がコーティングされているかを判断する際に薄膜コーティングを損傷しないように、片面コーティング製品の同じ面にプローブのバレルを軽くタッチします。もう一方の面をテストすると、実質的に無限大の抵抗を示す反対側の面と比較して、抵抗が低い部分がすぐに示されます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
576352-25PAK-PW:
576352-10PAK:
576352-25PAK:
576352-BULK:
576352-10PAK-PW:
576352-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Organic Semiconductor Laser Materials
九州大学 安達先生に有機半導体レーザー材料についてレビューしていただきました。有機ELデバイスが実用化を迎え、その技術を発展させた次世代デバイスとして有機半導体レーザーダイオードの実現が期待されています。
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.
酸化亜鉛(ZnO)を電子輸送層材料に用いた高効率逆構造型ポリマー太陽電池について解説します。
プロトコル
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.