Merck
703176
Sigma-Aldrich
酸化インジウムすずコートガラススライド、正方形
surface resistivity 70-100 Ω/sq
別名:
ITO, ITO被覆スライド、正方形
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
In2O3 · (SnO2)x
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
slide
品質水準
表面抵抗
70-100 Ω/sq
L × W ×厚み
25 mm × 25 mm × 1.1 mm
透過率
86% (nominal at 550nm)
屈折率
n20/D 1.517
SMILES記法
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChI Key
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
基板:SiO2で不動態化(200~300 Å)した未研磨のフロートガラス
物性
ITOコーティングの厚さは150~300 Åです。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
703176-VAR:
703176-10PAK-PW:
703176-BULK:
703176-10PAK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Organic Semiconductor Laser Materials
九州大学 安達先生に有機半導体レーザー材料についてレビューしていただきました。有機ELデバイスが実用化を迎え、その技術を発展させた次世代デバイスとして有機半導体レーザーダイオードの実現が期待されています。
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.
酸化亜鉛(ZnO)を電子輸送層材料に用いた高効率逆構造型ポリマー太陽電池について解説します。
すべて表示
プロトコル
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.