Merck
494682
Sigma-Aldrich
酸化インジウムスズ
−325 mesh, ≥99.99% trace metals basis
別名:
ITO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder
組成
In2O3, 90%
SnO2, 10%
粒径
−325 mesh
mp
1910 °C (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChI Key
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
494682-BULK:
494682-25G:4548173314044
494682-VAR:
494682-100G:4548173314037
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)