アッセイ
≥99.5% trace metals basis
形状
dispersion
組成
In2O3, 90%
SnO2, 10%
濃度
20 wt. % in H2O
粒径
18 nm (SEM)
mp
1910 °C (lit.)
密度
1.1682 g/mL at 25 °C
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChI Key
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
酸化インジウムスズナノ粒子は以下の用途に対して研究されてきました:
- 透明電極
- 導電紙および有機汚染物質の形成
- 透明導電酸化膜および磁気ナノ化合物の形成
- エレクトロクロミック材料および生物医学的応用
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
747939-VAR:
747939-25G:4548173984209
747939-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Conductive paper fabricated by layer-by-layer assembly of polyelectrolytes and ITO nanoparticles.
Nanotechnology, 19(50) (2008)
Characterization of dip-coated ITO films derived from nanoparticles synthesized by?low-pressure spray pyrolysis.
Journal of Nanoparticle Research, 8(3-4), 343-350 (2006)
Progress in Electrochromics and Thermochromics: Two New Applications Involving ITO Nanoparticles.
Society of Vacuum Coaters; 55th Annual Technical Conference Proceedings, 41-46 (2012)
Generation of transparent conductive electrodes by laser consolidation of LIFT printed ITO nanoparticle layers.
Applied Physics. A, Materials Science & Processing, 111(3), 799-805 (2013)