Merck
639303
Sigma-Aldrich
酸化インジウムスズ コートPET
surface resistivity 60 Ω/sq, L × W × thickness 1 ft × 1 ft × 5 mil, sheet
別名:
ITO-PET, ポリエチレンテレフタレートフィルム、ITOコート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
In2O3 · (SnO2)x
MDL番号:
UNSPSCコード:
32131014
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
sheet
品質水準
表面抵抗
60 Ω/sq
L × W ×厚み
1 ft × 1 ft × 5 mil
透過率
550 nm, >78%
SMILES記法
O=[In]O[In]=O.O=[Sn]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChI Key
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化インジウム・スズ・フィルムは本質的に脆い性質をもっています。これを克服するために、ITOは透明導電性ポリマーまたはナノ材料で被覆されています。酸化インジウム・スズ被覆ポリエチレン・テレフタラート(PET)フィルムは、光学的に透明で導電性をもちます。ITOコーティングは、容易に剥がすことができる薄い透明フィルムで保護されています。
アプリケーション
曲率半径が75 mmまでであればITOコーティングは損傷を受けません。
ITO-PETのミクロ機械的性質を調べました。劣化するとITO-PETの電気抵抗が増加します。 ITO-PETは、ポリマー・ブラシから成るバイオセンサー研究での電気化学的測定で電極として使用されました。ITO微小電極は、分析物を認識するための「電子舌」として研究されました。フレキシブルな光学装置に使用するために、25 mmの半径に曲げた後のITOのシート抵抗を調べました。 FhuAプロテオリポソームの液滴を乾燥させることによって、ITO被覆ガラス・スライド上に巨大単層小胞(GUV)を作製しました。
特徴および利点
これらのポリエステルフィルム製品はスパッターITOからなり、ガラス基板と同様の透過率と耐性特性を示します。
物性
ITOコーティングの厚さは1300 Åです。
数量
5 ea = 5 x 1 ft x 1 ft
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
639303-VAR:
639303-5EA:
639303-1EA-PW:
639303-BULK:
639303-1EA:
639303-5EA-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Design of red, green, blue transparent electrodes for flexible optical devices
Kim S, et al.
Optics Express, 22(105), A1257-A1269 (2014)
A Novel Method to Couple Electrophysiological Measurements and Fluorescence Imaging of Suspended Lipid Membranes: The Example of T5 Bacteriophage DNA Ejection
Chiaruttini N, et al.
PLoS ONE, 8(12), 84376-84376 (2013)
Stimuli-Responsive Biointerface Based on Polymer Brushes for Glucose Detection
Crulhas BP, et al.
Electroanalysis, 26(4), 815-822 (2014)
Voltammetry of Micro-Liter Electrolyte Samples on ITO Microelectrodes for Analyte Recognition.
Jenabi A, et al.
Key Engineering Materials, 605, 601- 604 (2014)
Understanding the mechanisms that change the conductivity of damaged ITO-coated polymeric films: A micro-mechanical investigation
Saleh MN, et al.
Solar Energy Mat. and Solar Cells, 130, 199-207 (2014)
資料
Organic Semiconductor Laser Materials
九州大学 安達先生に有機半導体レーザー材料についてレビューしていただきました。有機ELデバイスが実用化を迎え、その技術を発展させた次世代デバイスとして有機半導体レーザーダイオードの実現が期待されています。
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.
酸化亜鉛(ZnO)を電子輸送層材料に用いた高効率逆構造型ポリマー太陽電池について解説します。
すべて表示