形状
dispersion
濃度
2.5 wt. % (crystalline ZnO in isopropanol and propylene glycol)
仕事関数
-4.1--4.5 eV
色
translucent brownish
粒径
8-16 nm
粘度
8-14 cP
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
調製ノート
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45μm PTFE filter.
- Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at >120°C.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
807613-VAR:
807613-50ML:4548173347820
807613-5ML:4548174013144
807613-BULK:
807613-10ML:4548173347813
資料
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
Avantama製無機ナノインクは、スロットダイコーティングまたはスピンコーティングなどの印刷技術を用いた基板への塗布に用いられます。フレキシブル基板などへの溶液処理による有機太陽電池または有機ELの作製が可能です。
時任教授と竹田教授が、プリントおよび溶液処理された、低コストで高度にフレキシブルな有機エレクトロニクスデバイスのための、新しい材料、デバイス構造設計の原則、および性能最適化のプロトコルを紹介します。
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.