安全性情報
901081
Sigma-Aldrich
Zinc oxide ink for spin coating/slot-die coating
別名:
Helios′Ink H-SZ41029 semiconductive ink, Zinc oxide dispersion, Zinc oxide suspension, ZnO ink, ZnO nanoparticle ink
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnO
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
詳細
Conductivity: 10-8-10-7 S/cm (before illumination) and 10-4-10-3 S/cm (under illumination with UV light)
Valence band: 7.9 ± 0.1 eV
Work function: 4.0 ± 0.1 eV
品質水準
形状
liquid (dispersion)
light yellow
表面張力
20 mN/m±5 mN/m
粘度
<4 mPa.s(20 °C)
キャパシティ
≥0.9 % loading (Nanoparticles loading)
詳細
  • Helios′Ink H-SZ41029 semi conductive ink developed for the printed electronics is particularly well suited for flexible OLED and OPV.
  • Helios′Ink H-SZ41029 semi conductive ink shows great performance on spin coating and slot die coating and is compatible with various flexible substrates (polyimide, PET, PET/ITO, etc.) but also Glass/ITO.
特徴および利点
Product benefits:
  • Easy deposition under atmospheric conditions (temperature and pressure).
  • Good optical performances (visible light transmission >90%).
  • Non CMR ink.
  • Compatible with ITO layer and Ag NWs layer.
  • Compatible with most flexible substrates.
  • Low drying temperature making printing onto flexible substrates possible.
  • Thin layers are obtained (20 nm) with low roughness (RMS = 3±1 nm).
調製ノート
Typical processing guideline:
  • Can be homogenized for 5 minutes in an ultrasonic bath in order to get rid of any aggregates.
  • Drying conditions: Oven, IR oven, vacuum oven.
  • Clean-up solution: Ethanol/Acetone.
法的情報
Product of Genes′Ink.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
58.1 °F - closed cup
引火点(℃)
14.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901081-BULK:
901081-VAR:
901081-25ML:4548174020241
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
時任教授と竹田教授が、プリントおよび溶液処理された、低コストで高度にフレキシブルな有機エレクトロニクスデバイスのための、新しい材料、デバイス構造設計の原則、および性能最適化のプロトコルを紹介します。