安全性情報
793353
Sigma-Aldrich
酸化タングステン (WO3-x) ナノ粒子インク
別名:
Avantama P-10, Nanograde P-10, WO3インク, WO3分散, 酸化タングステンナノ粒子分散, 酸化タングステン懸濁液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
WO3-x
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
dispersion
品質水準
濃度
2.5 wt. % in 2-propanol
粒径
<50 nm (BET)
密度
0.7992 g/mL at 25 °C
詳細
このWO3-xナノ粒子インクは、プリンテッドエレクトロニクスにおけるスロット色素、スピンコーティング、およびドクターブレード法の正孔輸送層として使用します。酸化タングステンナノ粒子インクは、イソプロパノール中での酸化タングステン(WO3)ナノ粒子のコロイド懸濁液に基づく孔選択的インターフェース層インクです。WO3粒子の平均サイズは、12~16nm付近で最適化されています。酸化タングステンナノ粒子は、高い仕事関数、加工適性、ならびに疎水物質上および親水物質上での容易な層形成を示します。このWO3-x ナノ粒子インクは、正常および反対のアーキテクチャーの太陽電池において、普遍的に応用可能です。
アニーリング温度 100℃未満
アプリケーション
WO3ナノ粒子インクは、孔抽出層(HEL)物質としてOPV電池に応用できます。酸化タングステンナノ粒子インクは、PEDOT:PSS組成物と混合でき、微調整電子および形態的なドライ層性質(例、電導度、面粗度または層多孔性)を示します。
その他情報
アプリケーション前: 超音波処理を行い、オプションとして0.45μmのPTFEフィルターで濾過します
使用条件: 窒素下(または低湿度下)でのアプリケーションおよびフィルム乾燥
処理後: 沈着させたWO3-x フィルムを、80℃~120℃でアニーリングします
法的情報
Avantama Ltdの製品。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
793353-BULK:
793353-5ML:4548173339856
793353-VAR:
793353-25ML:4548173339849
793353-50ML:4548173361079
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Inverted structure organic photovoltaic devices employing a low temperature solution processed WO3 anode buffer layer
Christoph J. Brabec; et al.
Organic Electronics, 13(11), 2479-2484 (2012)
Lin Zhou et al.
Scientific reports, 9(1), 8778-8778 (2019-06-21)
This paper presents perovskite solar cells employed with WO3 nanoparticles embedded carbon top electrode. WO3 nanoparticles works as an inorganic hole-transport material (HTM) to promote the hole-extraction in the perovskite/carbon interface as revealed by efficiency, electrochemical impedance and external quantum
High Fill Factor Polymer Solar Cells Incorporating a Low Temperature Solution Processed WO3 Hole Extraction Layer
Christoph J. Brabec; et al.
Advanced Energy Materials, 2, 1433-1438 (2012)
Chun-Chao Chen et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 26(32), 5670-5677 (2014-07-22)
Tandem solar cells have the potential to improve photon conversion efficiencies (PCEs) beyond the limits of single-junction devices. In this study, a triple-junction tandem design is demonstrated by employing three distinct organic donor materials having bandgap energies ranging from 1.4
Flexible organic tandem solar modules with 6% efficiency: combining roll-to-roll compatible processing with high geometric fill factors
Energy & Environmental Science, 7, 3284?3290-3284?3290 (2014)
資料
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
Avantama製無機ナノインクは、スロットダイコーティングまたはスピンコーティングなどの印刷技術を用いた基板への塗布に用いられます。フレキシブル基板などへの溶液処理による有機太陽電池または有機ELの作製が可能です。
時任教授と竹田教授が、プリントおよび溶液処理された、低コストで高度にフレキシブルな有機エレクトロニクスデバイスのための、新しい材料、デバイス構造設計の原則、および性能最適化のプロトコルを紹介します。
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
すべて表示