詳細
Solid content: 2.5 wt% crystalline SnO2 in the mixture of butanols
形状
dispersion
色
translucent gray-brown
粒径
7-20 nm
粘度
4 cP
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- This SnO2 nanoparticle ink is for charge selective layers in printed electronics.
- This SnO2 nanoparticle ink is for spin-coating, doctor blading, slot-die or inkjet printing.
注意
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake, and filter through 0.2 or 0.45 μm PP filter. Do not use PTFE filter.
- Ink can be diluted with butanol.
- Thickness optimization may be necessary.
- Drying of deposited SnO2 films at >100 °C.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
85.1 °F - closed cup
引火点(℃)
29.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901071-VAR:
901071-BULK:
901071-10ML:
901071-50ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
Avantama製無機ナノインクは、スロットダイコーティングまたはスピンコーティングなどの印刷技術を用いた基板への塗布に用いられます。フレキシブル基板などへの溶液処理による有機太陽電池または有機ELの作製が可能です。
関連コンテンツ
ペロブスカイト太陽電池の概要について、グレッツェル教授にレビューしていただきました。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、過去数年間でその太陽光変換効率は急激に上昇し、今一番注目されている技術の一つです。