詳細
Crystal Structure: > 99% anatase (analysis carried out on starting material, prior to paste manufacture)
品質水準
フォーム
paste (cream)
濃度
27.0 wt. %
平均部品サイズ
20 nm (active)
≤450 nm (scatter)
粘度
40000-55000 mPa.s(20 °C) (Analysis carried out with 20mm 4 degree cone/plate; 40 s-1))
SMILES記法
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
The dispersed scattering particles in Active Opaque Titania Paste formulation lead to enhanced DSC performance through the large surface/volume ratio of the sintered film.
Active Opaque Titania Paste has a blend of active anatase particles (~20nm) and larger anatase scatter particles (up to 450nm).
After drying; this paste must be fired at or above 500°C. This results in an opaque sintered layer with film thickness of 7-8μm for one printed layer and ~15μm for two layers; when using a 48T mesh.
This paste exhibits optimal rheological properties that provide good surface uniformity and contain organic binders specially formulated to provide versatile porosity suitable for a range of dye/electrolyte systems.
Storage: Store in the dark at 20°C
法的情報
Greatcell Solar® is a registered trademark of Greatcell Solar
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
195.8 °F
引火点(℃)
91 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
791555-BULK:
791555-20G:4548173962689
791555-5G:4548173962696
791555-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Shinar教授(米国アイオワ州立大学)が、低コストで使い捨て可能な非侵襲的ウェアラブルバイオエレクトロニクスとしての、有機およびハイブリッド型エレクトロニクスを利用した多種多様なセンサー構成の発展について要約します。
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
エネルギー用途向けの表面および界面上への数層原子層堆積