Merck
791547
Sigma-Aldrich
チタニア・ペースト、透明
別名:
Greatcell Solar®, TiO2ペースト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
Crystal Structure: > 99% anatase (analysis carried out on starting material, prior to paste manufacture)
品質水準
フォーム
paste (yellow)
濃度
19.0 wt. %
平均部品サイズ
20 nm (active)
粘度
40000-55000 mPa.s(20 °C) (Analysis carried out at 20°C with 20mm 4 degree cone/plate; 40 s-1))
SMILES記法
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
透明なチタニア(TiO2)ペーストは、表面積対体積比の値が大きいビジュアルレンジの透明なペーストです。ペースト内のTiO2ナノ粒子の平均直径は20 nmです。透明な焼結フィルムの膜厚は、1印刷層につき約6~7μmです。
アプリケーション
TiO2ペーストは、スクリーン印刷フィルムを作成します。このフィルムは主に、色素増感太陽電池において、また、太陽光発電に基づく各種用途のための、酸化インジウムスズ(ITO)やフッ素ドープ酸化スズ(FTO)をベースとする基板の伝導帯として使用されます。
大きな比表面積を有する透明な焼結チタニア・フィルムを必要とする用途には、Transparent Titania Pasteをご使用ください。
Transparent Titania Pasteは、43Tメッシュでスクリーン印刷したとき焼結膜厚6~7 μmが得られるように調製されています。Transparent Titania Pasteは、高分散された安定性のあるアナターゼナノ粒子です。
43Tの合成メッシュ・スクリーン(または類似物)を用いたスクリーン印刷に最適化されています。このペーストは乾燥後に500°C以上で焼成されます。これにより、43Tメッシュのスクリーンを用いたとき、1印刷層で膜厚約6~7 μm、2印刷層で膜厚~12 μmの透明な焼結層が得られます。
本ペーストは、良好な表面均一性を提供する至適流動学的性質を示し、幅広い色素/電解質系に適した多用途の多孔性を提供する特別に配合された有機結合剤を含んでいます。
保管:暗所に20°Cで保管してください。
法的情報
Greatcell Solar Materials Pty Ltd.の製品。Greatcell Solarは、Greatcell Solar Materials Pty Ltd.の登録商標です。
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
791547-20G:4548173956640
791547-BULK:
791547-10G:4548173926100
791547-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Studies on the efficiency enhancement of co-sensitized, transparent DSSCs by employment of core-shell-shell gold nanorods.
Zani L, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 470(1), 407-415 (2018)
Improving the morphology of the perovskite absorber layer in hybrid organic/inorganic halide perovskite MAPbI3 solar cells.
Ogundana IJ and Foo SY
Journal of Solar Energy, 2017(1), 10341-10341 (2017)
Synthesis of active absorber layer by dip-coating method for perovskite solar cell.
Singh R, at al.
Journal of Molecular Structure, 1158(1), 229-233 (2018)
Aggregated mesoporous nanoparticles for high surface area light scattering layer TiO2 photoanodes in Dye-sensitized Solar Cells.
Al-Attafi K, et al.
Scientific Reports, 7(1), 10341-10341 (2017)
An evidence for an organic N-doped multiwall carbon nanotube heterostructure and its superior electrocatalytic properties for promising dye-sensitized solar cells.
Arbab AA, et al
Journal of Materials Chemistry, 6(18), 8307-8322 (2018)
資料
注目の新技術「ペロブスカイト太陽電池」を簡単に作製できる実験手順をご紹介します。
Shinar教授(米国アイオワ州立大学)が、低コストで使い捨て可能な非侵襲的ウェアラブルバイオエレクトロニクスとしての、有機およびハイブリッド型エレクトロニクスを利用した多種多様なセンサー構成の発展について要約します。
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
すべて表示
関連コンテンツ
有機無機ハライドペロブスカイトは、新規光吸収材料として注目されています。ペロブスカイト太陽電池は、塗布による作製が可能なため低コストでの製造が期待され、フレキシブルで軽量な太陽電池の実現に向けた研究が盛んにおこなわれています。
ペロブスカイト太陽電池の概要について、グレッツェル教授にレビューしていただきました。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、過去数年間でその太陽光変換効率は急激に上昇し、今一番注目されている技術の一つです。