Merck
244643
Sigma-Aldrich
酸化スズ(II)
≤60 micron particle size, powder, 97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SnO
CAS番号:
分子量:
134.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
97%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
粒径
≤60 micron
SMILES記法
O=[SnH2]
InChI
1S/O.Sn
InChI Key
QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酸化スズ(II)(SnO)は、超伝導、光起電、アノードとしてのオプトエレクトロニクス、コーティング基板、Schottky Diode(ショットキーダイオード)および触媒において幅広い用途がある金属酸化物です。
アプリケーション
酸化スズ(II)は、生体分子系の機械的現象を研究するためのプローブとして、ナノファイバー光学フォーストランスデューサーの合成に使用されています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
244643-5G:
244643-BULK:
244643-500G:4548173933627
244643-100G:4548173933610
244643-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A new efficient chiral catalyst system. Combined use of tin (II) oxide, trimethylsilyl triflate and chiral diamine in the asymmetric aldol reaction.
Mukaiyama T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 7, 1147-1150 (1990)
Hydrolysis of bis (dimethylamido) tin to tin (II) oxyhydroxide and its selective transformation into tin (II) or tin (IV) oxide.
Khanderi J, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 427, 27-32 (2015)
Influence of magnesium doping on the structural and optical properties of tin (II) oxide thin films deposited by electron beam evaporation
Ali SM, et al.
Materials Science in Semiconductor Processing, 16(3), 899-904 (2013)
Nanoscale fiber-optic force sensors for mechanical probing at the molecular and cellular level
Shi Y, et al.
Nature Protocols, 13(11), 2714-2739 (2018)
Tin (II) oxide carbodiimide and its relationship to SnO
Dolabdjian K, et al.
Dalton Transactions, 47(38), 13378-13383 (2018)