Merck
14509
Sigma-Aldrich
スズ
≥99%, powder
別名:
Sn
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Sn
CAS番号:
分子量:
118.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
反応適合性
core: tin
reagent type: catalyst
抵抗性
11 μΩ-cm, 20°C
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
密度
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Bi: ≤200 mg/kg
Cu: ≤100 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
Pb: ≤500 mg/kg
Sb: ≤300 mg/kg
SMILES記法
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI Key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
尿素センサーとして用いるアルミニウム基板上に堆積するナノスズ酸化物の合成の前駆体として、スズが使用されています。これは一般的にリチウムイオン2次電池用のLi/Sn合金の合成および酸化スズベースの電極に使用されます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14509-6X250G-R:
14509-6X1KG-R:
14509-1.5KG-R:
14509-BULK-R:
14509-1KG-R:4548174013809
14509-250G-R:4548174013816
14509-VAR-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
スズ foil, thickness 0.5 mm, 99.998% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265756
スズ
スズ shot, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
204692
スズ
スズ 99.8%, shot, 3 mm
Sigma-Aldrich
217697
スズ
スズ powder, 45 max. part. size (micron), weight 2000 g, purity 99.9%
GF74378111
スズ
スズ powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.9%
GF25586309
スズ
スズ foil, thickness 0.127 mm, 99.9%
Sigma-Aldrich
356948
スズ
スズ powder, max. particle size 150 micron, weight 10 g, high purity 99.995%
GF05751345
スズ
Particle size and multiphase effects on cycling stability using tin-based materials.
Pereira N, et al.
Solid State Ionics, 167(1-2), 29-40 (2004)
Electrochemical enzyme-less urea sensor based on nano-tin oxide synthesized by hydrothermal technique.
Ansari SG, et al.
Chemico-Biological Interactions, 242, 45-49 (2015)
Microstructure and electrochemical properties of a nanometer-scale tin anode for lithium secondary batteries.
Choi E, et al.
Journal of Power Sources, 136(1), 154-159 (2004)
D B Shpakovsky et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(48), 14568-14582 (2012-10-12)
Four new organotin(IV) complexes of bis-(2,6-di-tert-butylphenol)tin(IV) dichloride [(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)SnCl(2) (1) with the heterocyclic thioamides 2-mercapto-pyrimidine (PMTH), 2-mercapto-4-methyl-pyrimidine (MPMTH), 2-mercapto-pyridine (PYTH) and 2-mercapto-benzothiazole (MBZTH), of formulae {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)Sn(PMT)(2)} (2), {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)Sn(MPMT)(2)} (3), {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)SnCl(PYT)} (4) and {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)SnCl(MBZT)} (5), have been synthesized and characterized by elemental
P Olmedo et al.
Environment international, 59, 63-72 (2013-06-25)
Although fish intake has potential health benefits, the presence of metal contamination in seafood has raised public health concerns. In this study, levels of mercury, cadmium, lead, tin and arsenic have been determined in fresh, canned and frozen fish and