安全性情報
901092
Sigma-Aldrich
Aluminum-doped zinc oxide ink for spin coating/slot-die coating
別名:
AZO dispersion, AZO ink, Al-doped ZnO ink, Helios′Ink H-DZ41006 semiconductive ink
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnO
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
詳細
Conductivity: 10-3-10-4 S/cm
Work function: 3.6 ± 0.1 eV
品質水準
フォーム
liquid (dispersion)
シート抵抗
10-20 Ω/sq (in combination with silver nanowires)
slightly yellow to clear
表面張力
23 mN/m±5 mN/m
粘度
<4 mPa.s(20 °C)
キャパシティ
≥0.9 % loading (Nanoparticles loading)
詳細
Helios′Ink H-DZ41006 semiconductive ink developed for the printed electronics is particularly well suited for OPV and PV.
This ink shows great performance on spin coating and slot die coating and is compatible with various flexible substrates (Kapton®, PET, PET/ITO, etc.) but also glass/ITO.
The use of Helios′Ink H-DZ41006 semiconductive ink is greatly improving the devices performances by reducing the roughness of the TCE without a negative impact on the electrical conductivity and the transparency. Life time of the devices is also increased.
The use of Helios′Ink H-DZ41006 provides ETL layer with high performances. In addition, compared to standard ETL, the PCE not retained even with higher thickness.
特徴および利点
Product benefits:
  • Easy deposition under atmospheric conditions (temperature and pressure).
  • Good optical performances (visible light transmission >90%).
  • Non CMR ink.
  • Compatible with ITO layer and Ag NWs layer.
  • Compatible with most flexible substrates.
  • Low drying temperature making printing onto flexible substrates possible.
調製ノート
Typical processing guideline:
Can be homogenized for 5 minutes in an ultrasonic bath in order to get rid of any aggregates.
Drying conditions: Oven, IR oven, vacuum oven.
Clean-up solution: Ethanol/Acetone.
法的情報
Product of Genes′Ink.
Kapton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
58.1 °F
引火点(℃)
14.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901092-BULK:
901092-25ML:4548173358482
901092-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
時任教授と竹田教授が、プリントおよび溶液処理された、低コストで高度にフレキシブルな有機エレクトロニクスデバイスのための、新しい材料、デバイス構造設計の原則、および性能最適化のプロトコルを紹介します。