品質水準
表面抵抗
30-60 Ω/sq
L × W ×厚み
75 mm × 25 mm × 1.1 mm
透過率
>84%
屈折率
n20/D 1.517 (lit.)
SMILES記法
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChI Key
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
物性
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
636908-10PAK-PW:
636908-BULK:
636908-25PAK:
636908-10PAK:
636908-VAR:
636908-25PAK-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
色素増感太陽電池研究の現状と課題について解説いただきました。
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
カルバゾール系有機色素(MK色素)の分子設計やそれを用いた太陽電池の光電変換特性、耐久性などの詳細について紹介します。
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.