Merck
636916
Sigma-Aldrich
酸化インジウムスズ被覆ガラススライド、長方形
surface resistivity 15-25 Ω/sq, slide
別名:
ITO, ITO被覆スライド、長方形
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
In2O3 · (SnO2)x
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
表面抵抗
15-25 Ω/sq
L × W ×厚み
75 mm × 25 mm × 1.1 mm
透過率
>78%
屈折率
n20/D 1.517 (lit.)
SMILES記法
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChI Key
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化すず-酸化インジウム(ITO)は、透明導電酸化物として広く使われています。主な特性は、電気伝導性、光透過性、および薄膜としての堆積しやすさです。ITOコートしたガラスのシート抵抗は16 Ω/cm2です。
アプリケーション
ITOコートされたスライドガラスが、バナジウム酸バリウムフィルム、α-およびβ-Fe2O3ナノ構造の担体として使用されました。この生成物は、スピンコートされたポリフェニレンフィルムの光電子特性の研究に使用されました。ポリ(N-ビニルカルバゾール)が担体上にスピンコートされ、発光ダイオード(LED)の製作に向けた発光層が形成されました。
物性
ITOコ-ティングの厚さは600-1000 Åです。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
636916-25PAK-PW:
636916-10PAK-PW:
636916-BULK:
636916-25PAK:
636916-VAR:
636916-10PAK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Manifestation of p-p Stacking Interactions in Luminescence Properties and Energy Transfer in Aromatically-Derived Tb, Eu and Gd Tris (pyrazolyl) borate Complexes
Mikhalyova EA, et al.
Inorganic Chemistry, 54(7), 3125-3133 (2015)
Structural, optical and electrical characteristics of transparent bismuth vanadate films deposited on indium tin oxide coated glass substrates
Kumari N, et al.
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 21(11), 1107-1114 (2010)
Thin polyphenylene vinylene electrophoretically and spin-coated films-photoelectrical properties
Mladenova D, et al.
Journal of Physics. Conference Series, 398(1) (2012)
Nanostructured iron (III) oxides: From design to gas-and liquid-phase photo-catalytic applications
Carraro G, et al.
Thin Solid Films, 564, 121-127 (2014)
Online coupling of digital microfluidic devices with mass spectrometry detection using an eductor with electrospray ionization.
Baker CA and Roper MG
Analytical Chemistry, 2955-2960 (2012)
資料
色素増感太陽電池研究の現状と課題について解説いただきました。
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
カルバゾール系有機色素(MK色素)の分子設計やそれを用いた太陽電池の光電変換特性、耐久性などの詳細について紹介します。
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
すべて表示