Merck
225916
Sigma-Aldrich
ベンジルマグネシウムクロリド 溶液
2.0 M in THF
別名:
(Phenylmethyl)magnesium chloride, Benzylchloromagnesium, Chloro(phenylmethyl)magnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2MgCl
CAS番号:
分子量:
150.89
Beilstein:
878506
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in THF
密度
1.031 g/mL at 25 °C
官能基
phenyl
SMILES記法
Cl[Mg]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-6H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化ベンジルマグネシウムは、ルイス酸および強塩基として作用する有機金属化合物です。
アプリケーション
塩化ベンジルマグネシウム(Grignard試薬)は、アルキル化試薬として使用できます。
  • 活性オレフィン重合触媒の調製において前駆物質として使用されるキノリル官能基化Cp−クロム(III)錯体をアルキル化するために使用されます。
  • 2,3-二置換ベンゾピラン-4-オン、6-クロロ-8-メチルプリン誘導体、およびペニルアラニン誘導体の合成で。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
225916-800ML:4548173119427
225916-100ML:4548173119410
225916-PZ:
225916-BULK:
225916-18L:
225916-VAR:
225916-8L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dichotomy in regioselective cross-coupling reactions of 6, 8-dichloropurines with phenylboronic acid and methylmagnesium chloride: synthesis of 6, 8-disubstituted purines
Hocek M, et al.
Synthesis, 2004(06), 889-894 (2004)
A novel synthesis of 2, 3-disubstituted benzopyran-4-ones and application to the solid phase
Harikrishnan LS and Showalter HD H
Tetrahedron, 56(4), 515-519 (2000)
A facile three-step synthesis of 1, 2-amino alcohols using the Ellman homochiral tert-butylsulfinamide
Barrow JC, et al.
Tetrahedron Letters, 42(11), 2051-2054 (2001)
Quinolyl-functionalised Cp-chromium polymerisation catalysts: synthesis and crystal structures of alkylation products
Enders M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 687(1), 125-130 (2003)
Benzylmagnesium Chloride
Herman G
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)