Merck
687952
Sigma-Aldrich
(シクロヘキシルメチル)マグネシウム ブロミド 溶液
別名:
Cyclohexylmethylmagnesium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13BrMg
CAS番号:
分子量:
201.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
密度
0.966 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Br[Mg]CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H13.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h7H,1-6H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ZBCIOGFGZRNNEC-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下に関わる反応物質です。
  • アルケニルシクロヘキサンの異性化重合
  • ビニリデンシクロプロパンの分子内転位
  • 環式および非環式エニンの環化異性化反応
さらに、以下の生理活性分子の合成に関わる反応物質です。
  • ジペプチジルボロン酸プロテアソーム阻害剤
  • 抗腫瘍活性をもつ置換1,3-ジヒドロインドール-2-オン
  • メチルチオアデノシンヌクレオシダーゼおよびホスホリラーゼの、硫黄フリー遷移状態のヌクレオシドアナログインヒビター
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F
引火点(℃)
-20 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
687952-BULK:
687952-50ML:4548173290621
687952-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)