Merck
772844
Sigma-Aldrich
シクロプロピルマグネシウムブロミド 溶液
greener alternative
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
別名:
Bromocyclopropylmagnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5BrMg
CAS番号:
分子量:
145.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solution
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
密度
1.022 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Mg]C1CC1
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。1.0 Mの2-メチルテトラヒドロフラン溶液であるこの製品は、「より安全な溶媒や補助剤を使用」、「再生可能資源の利用」、および「事故につながりにくい化学品の使用」という原則に一致します。詳細情報については、ここをクリックしてください。
アプリケーション
より環境負荷の低い溶媒である2-メチルテトラヒドロフラン(2-MeTHF)に含まれるグリニャール試薬
2-メチルテトラヒドロフラン(2-MeTHF):有機化学で幅広く応用されるバイオマス由来溶媒
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
772844-BULK:
772844-VAR:
772844-25ML:
772844-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.