Merck
680982
Sigma-Aldrich
シクロプロピル亜鉛ブロミド 溶液
0.5 M in THF
別名:
シクロプロパン、亜鉛錯体, ブロモシクロプロピル亜鉛, 臭化シクロプロピル亜鉛(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5BrZn
CAS番号:
分子量:
186.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
0.5 M in THF
密度
0.969 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Zn]C1CC1
InChI
1S/C3H5.BrH.Zn/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
DUXRKEPSNWXJGV-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Pdが触媒するハロゲン化ヘテロアリ-ルのクロスカップリング反応における活性化求核試薬。
法的情報
Rieke Metals, Inc.の製品です。
RiekeはRieke Metals, Inc.の登録商標です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
680982-VAR:
680982-BULK:
680982-50ML:4548173272535
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Campbell, J. B. et al.
Synthetic Communications, 19, 2265-2265 (1989)