Merck
498963
Sigma-Aldrich
イソブチル亜鉛ブロミド 溶液
0.5 M in THF
別名:
(2-Methylpropyl)zinc bromide, Bromo(2-methylpropyl)zinc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2ZnBr
CAS番号:
分子量:
202.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
0.5 M in THF
密度
0.943 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)C[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-4(2)3;;/h4H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
WYBHVVXVUCUWSE-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Isobutylzinc bromide is an organozinc compound, which can be used as a reagent in the palladium-catalyzed Negishi cross-coupling reaction to construct a carbon-carbon bond by reacting with aryl or heteroaryl halides . It is also used to prepare regioselective unsaturated ketones by reacting with tert-butyl isocyanide via an allylic carbonylative coupling reaction in the presence of a nickel catalyst.
法的情報
Rieke®Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
498963-50ML:4548173163680
498963-BULK:
498963-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Annexin-V stabilizes membrane defects by inducing lipid phase transition
Lin YC, et al.
Nature Communications, 11(1), 1-13 (2020)
Palladium-Catalyzed Secondary Benzylic Imidoylative Reactions
Wang C, et al.
Organic Letters (2020)