Merck
479683
Sigma-Aldrich
イソブチルマグネシウムクロリド 溶液
2.0 M in THF
別名:
2-Methylpropylmagnesium chloride, Chloro(2-methylpropyl)magnesium, Chloroisobutylmagnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2MgCl
CAS番号:
分子量:
116.87
Beilstein:
3535133
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in THF
bp
65-67 °C
密度
0.967 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h4H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
YUPZOKFCNKSJTR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
479683-VAR:
479683-1L:4548173157924
479683-100ML:4548173157917
479683-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)