Merck
364649
Sigma-Aldrich
tert-ブチルマグネシウムクロリド 溶液
1.0 M in THF
別名:
t-Butylmagnesium chloride, tert-Butylchloromagnesium, Chloro(1,1-dimethylethyl)magnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CMgCl
CAS番号:
分子量:
116.87
Beilstein:
3535403
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度:
1.0 M in THF
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in THF
密度
0.931 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
tert-ブチルマグネシウムクロリドは、有機マグネシウムであり、グリニャール試薬として一般に知られています。主としてC-C 結合形成に使用される強力な炭素求核剤です。
アプリケーション
tert-ブチルマグネシウムクロリド(1.0 M in THF) は、tert-ブチルスルフィニルクロリドの調製に使用されてきました。
それは下記において使用することができます:
  • 2-ブロモ-5-マグネシオブロモ-3-ヘキシルチオフェンを形成するための2,5-ジブロモ-3-ヘキシルチオフェンのグリニャールメタセシス反応。
  • シンコナアルカロイドキニン及びキニジンをキラル助剤として用いる、スルフィニル転移剤の不斉合成の重要なステップ。
その他情報
25°C以下で保管するとマグネシウム塩の結晶を生じることがあります。容器を暖かい場所に移動し、穏やかに数回振り混ぜると固体が再溶解します。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
364649-PZ:
364649-100ML:4548173140162
364649-4X25ML:4548173373263
364649-VAR:
364649-800ML:4548173140179
364649-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organic Chemistry, 542-542 (2008)
New general sulfinylating process for asymmetric synthesis of enantiopure sulfinates and sulfoxides.
Lu B Z, et al.
Organic Letters, 7(8), 1465-1468 (2005)
"Tert-butylsulfonyl (Bus), a new protecting group for amines"
Sun P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62(24), 8604-8608 (1997)
Facile synthesis of end-functionalized regioregular poly (3-alkylthiophene) s via modified Grignard metathesis reaction.
Jeffries-El M, et al.
Macromolecules, 38(25), 10346-10352 (2005)