Merck
224448
Sigma-Aldrich
フェニルマグネシウムクロリド 溶液
2.0 M in THF
別名:
Chlorophenylmagnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5MgCl
CAS番号:
分子量:
136.86
Beilstein:
3587900
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in THF
密度
~1.02 g/mL at 20 °C
1.042 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cl[Mg]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.ClH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
GQONLASZRVFGHI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フェニルマグネシウムクロリド(PhMgCl)溶液は、 (-)-フェンセリンおよびステファシジンBの合成で使用される一般的なグリニヤール試薬です。この溶液は様々なクロスカップリング反応に使われます。この溶液は再充電可能なマグネシウムバッテリーにおいて塩化アルミニウム(AlCl 3)とともに電解質溶液としても使用することができます。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
その他情報
25°C以下で保管するとマグネシウム塩の結晶を生じることがあります。容器を暖かい場所へ移し、穏やかに数回振り混ぜると固体は再び溶解します。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
224448-BULK:
224448-20L:
224448-100ML:4548173118840
224448-18L:4548173118857
224448-18L-C:
224448-8L:4548173118871
224448-VAR:
224448-800ML:4548173118864
224448-PZ:
224448-18L-KL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective synthesis of stephacidin B.
Herzon S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(15), 5342-5344 (2005)
Asymmetric synthesis of pyrrolidinoindolines. Application for the practical total synthesis of (−)-phenserine
Huang A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(43), 14043-14053 (2004)
Nickel-Catalyzed Cross-Coupling of Aryl Chlorides with Aryl Grignard Reagents.
B ohm VPW, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 39(9), 1602-1604 (2000)
Electrolyte solutions with a wide electrochemical window for rechargeable magnesium batteries.
Mizrahi O, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 155(2), A103-A109 (2008)
Functional group tolerant Kumada- Corriu- Tamao coupling of nonactivated alkyl halides with aryl and heteroaryl nucleophiles: Catalysis by a nickel pincer complex permits the coupling of functionalized Grignard reagents.
Vechorkin O, et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(28), 9756-9766 (2009)