Merck
703559
SAFC
塩化ランタン(III)ビス(塩化リチウム)錯体 溶液
0.6 M in THF
別名:
ランタン トリクロリド リチウム クロリド錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LaCl3 · 2LiCl
CAS番号:
分子量:
330.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
濃度
0.6 M in THF
16 % (w/w)
密度
1.05 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li]Cl.[Li]Cl.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.La.2Li/h5*1H;;;/q;;;;;+3;2*+1/p-5
InChI Key
YSKOYVQYUJUXCN-UHFFFAOYSA-I
関連するカテゴリー
アプリケーション
LaCl3•2LiClを用いた選択的1,2-付加
  • グリニャール付加を媒介
  • 金属交換反応用試薬
  • 立体障害性、エノール化性またはα,β-不飽和ケトンまたはイミンへの有機金属化合物の添加促進剤
法的情報
Albemarle US Incの製品
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F
引火点(℃)
17 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
703559-BULK:
703559-4X25ML:4548173915159
703559-25ML:4548173915142
703559-100ML:4548173295893
703559-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Grignard reagent's 1,2-addition to ketones is powerful but selective issues often arise from competitive alpha-deprotonation.
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.