Merck
211605
Sigma-Aldrich
塩化ランタン(III) 水和物
99.9% trace metals basis
別名:
Lanthanum trichloride hydrate, Trichlorolanthanum hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LaCl3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
245.26 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.9% trace metals basis
フォーム:
powder, crystals or chunks
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder, crystals or chunks
組成
Degree of hydration, ~6
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
92-93 °C (lit.)
SMILES記法
O.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI Key
NUXZAAJDCYMILL-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化ランタン(III)水和物は、触媒プロセスや蛍光体やセラミックスの製造におけるドーパントとして広く使用されている水溶性の高い結晶性固体です。
アプリケーション
塩化ランタン(III)水和物は、 以下で使用できます:
  • Laベースのナノ構造を合成するための前駆体として。
  • 光学粒子が強化されたZnOナノ粒子を製作するためのドーパントとして。
  • 水からヒ素を除去するためのFe–La複合(水)酸化物 の合成。
  • 超高温セラミックス用の六ホウ化ランタン(LaB6)粉末の製造。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
211605-BULK:
211605-VAR:
211605-100G:
211605-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Solvothermal Approach for the Preparation of Nanostructured Carbide and Boride Ultra-High-Temperature Ceramics
James P Kelly, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 93, 3035-3038 (2010)
Enhanced arsenate removal by novel Fe--La composite (hydr) oxides synthesized via coprecipitation
Wei Zhang, et al.
Chemical Engineering Journal, 251, 69-79 (2014)
Celine Mulder et al.
Molecular cancer research : MCR, 16(11), 1773-1784 (2018-07-04)
Targeted therapies against oncogenic receptor tyrosine kinases (RTK) show promising results in the clinic. Unfortunately, despite the initial positive response, most patients develop therapeutic resistance. Most research has focused on acquired resistance occurring after an extensive time of treatment; however
Feng Luo et al.
Environmental science and pollution research international, 28(4), 4342-4351 (2020-09-19)
Lanthanum molybdate/magnetite (M-La2(MoO4)3) with various LaCl3/Fe3O4 mass ratios was synthesized and optimized for selective phosphate removal from wastewater. M-La2(MoO4)3 (2:1) was selected on the basis of phosphate sorption capacity for further experiments and characterized by a variety of methods. The
Mohammad Hasan Moshafi et al.
International journal of nanomedicine, 14, 10137-10146 (2020-01-11)
In this study, for the first time, new nanoparticles of La3+/α-Al2O3 were synthesized with the ultrasonic-assisted hydrothermal method in the presence of honey as an eco-friendly and natural reagent. The as-synthesized La3+/α-Al2O3 nanoparticles were characterized using scanning electron microscopy (SEM)
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.