主要文書
1.16755
Supelco
Cesium chloride-lanthanum chloride buffersolution
acc. to Schinkel for atomic absorption spectroscopy 10 g/l CsCl + 100 g/l La
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161703
NACRES:
NA.21
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
フォーム
liquid
保管条件
(No metal or light-weight-metal containers. No metal containers. Tightly closed.)
濃度
(Lanthanum(III) chloride: >= 5 - < 10%
Cesium chloride: >= 0.1 - < 1%)
テクニック
AAS: suitable
violet
pH
<1 (25 °C in H2O, undiluted)
溶解性
water: soluble
密度
1.178 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
Ca: ≤5.0 mg/L
Cd: ≤0.2 mg/L
Co: ≤1.0 mg/L
Cr: ≤1.0 mg/L
Cs: : 7.50-8.28 g/L
Cu: ≤0.2 mg/L
Fe: ≤1.0 mg/L
K: ≤0.2 mg/L
Li: ≤0.2 mg/L
Mg: ≤1.0 mg/L
Mn: ≤0.2 mg/L
Na: ≤2.0 mg/L
Ni: ≤1.0 mg/L
Sr: ≤1.0 mg/L
Zn: ≤2.0 mg/L
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Assay Lanthan (potentiometric): 95.2 - 105.2 g/l
Cs (Cesium): 7.50 - 8.28 g/l
Ca (Calcium): ≤ 5.0 mg/l
Cd (Cadmium): ≤ 0.2 mg/l
Co (Cobalt): ≤ 1.0 mg/l
Cr (Chromium): ≤ 1.0 mg/l
Cu (Copper): ≤ 0.2 mg/l
Fe (Iron): ≤ 1.0 mg/l
potassium: ≤ 1.0 mg/l
Li (Lithium): ≤ 0.2 mg/l
Mg (Magnesium): ≤ 1.0 mg/l
Mn (Manganese): ≤ 0.2 mg/l
Na (Sodium): ≤ 2.0 mg/l
Ni (Nickel): ≤ 1.0 mg/l
Sr (Strontium): ≤ 1.0 mg/l
Zn (Zinc): ≤ 2.0 mg/l
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2