Merck
212881
Sigma-Aldrich
塩化ユウロピウム(III) 六水和物
99.9% trace metals basis
別名:
Europium chloride hexahydrate, Europium trichloride hexahydrate, Europium(3+) chloride hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
EuCl3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
366.41
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.9% trace metals basis
フォーム:
crystals and lumps
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
反応適合性
reagent type: catalyst
core: europium
不純物
≤2000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
密度
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Eu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Eu.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI Key
AWDWVTKHJOZOBQ-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化ユーロピウム(III)六水和物は、 新規の発光ユーロピウム(III)テルピリジルキレート を合成する前駆体として 使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
212881-5G:
212881-BULK:
212881-25G:
212881-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eitam Vinegrad et al.
ACS nano, 13(1), 601-608 (2018-12-07)
The occurrence of biological homochirality is attributed to symmetry-breaking mechanisms which are still debatable. Studies of symmetry breaking require tools for monitoring the population ratios of individual chiral nano-objects, such as molecules, polymers, or nanocrystals. Moreover, mapping their spatial distributions
Uri Hananel et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(23), 11159-11164 (2019-05-18)
Symmetry plays a crucial part in our understanding of the natural world. Mirror symmetry breaking is of special interest as it is related to life as we know it. Studying systems which display chiral amplification, therefore, could further our understanding
Mona Sharar et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 409(8), 2015-2027 (2017-01-18)
Oxidative transformation of cysteine thiol groups into different functional groups is considered a significant posttranslational modification of great importance in pathological and physiological processes. A cysteine sulfenic acid (SA) residue is the transient state for thiol group oxidation and it
Marie Anne van de Haar et al.
The journal of physical chemistry letters, 11(3), 689-695 (2020-01-11)
Phosphors have been used successfully for both research and commercial applications for decades. Eu3+-doped materials are especially promising, because of their extremely stable, efficient, and narrow red emission lines. Although these emission properties are ideal for lighting applications, weak absorption
Hassan A Azab et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 148, 114-124 (2015-04-16)
This work describes the application of time resolved fluorescence in microtiter plates for investigating the interactions of europium-allyl-3-carboxycoumarin with pesticides chlorpyrifos, endosulfan and crotoxyphos. Stern-Volmer studies at different temperatures for chlorpyrifos and crotoxyphos shows dynamic and static quenching mechanisms respectively.
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.