Merck
238066
Sigma-Aldrich
塩化ユウロピウム(III)
powder, ≥99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
EuCl3
CAS番号:
分子量:
258.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: europium
不純物
≤1000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
850 °C (lit.)
密度
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Eu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Eu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
NNMXSTWQJRPBJZ-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
238066-BULK:
238066-10G:
238066-10G-PW:
238066-6X1G:
238066-6X10G:
238066-1G-PW:
238066-1G:
238066-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Longjun Wang et al.
Steroids, 89, 41-46 (2014-08-06)
An ultrasensitive and selective method is presented for the determination of diethylstilbestrol (DES) using time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA) based on double-codified gold nanoparticles (DC-AuNPs). In this system, the DC-AuNPs, that are gold nanoparticles (AuNPs) modified with anti-DES antibody and SH-dsDNA-biotin
Yoshiko Fujita et al.
Environmental science & technology, 49(16), 9460-9468 (2015-07-02)
Increasing rare earth element (REE) supplies by recycling and expanded ore processing will result in generation of new wastewaters. In some cases, disposal to a sewage treatment plant may be favored, but plant performance must be maintained. To assess the
André M Bienfait et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(46), 17324-17332 (2014-10-17)
Trivalent Eu[N(SiHMe2)2]3(THF)2 can easily be synthesized by applying a routine salt metathesis protocol (EuCl3(THF)2 and 3 equiv. of Li[N(SiHMe2)2] in n-hexane) which crystallizes isotypically to its analogues of the rare-earth metal series (space group P21/c). Transsilylamination of Eu[N(SiMe3)2]2(THF)2 with a
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.