Merck
323543
Sigma-Aldrich
酸化ユウロピウム(III)
99.999% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Eu2O3
CAS番号:
分子量:
351.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: europium
密度
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
InChI Key
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
323543-5G:
323543-VAR:
323543-1G:
323543-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Priyam Singh et al.
Nanoscale, 9(2), 696-705 (2016-12-14)
We herein demonstrate novel inorganic-organic hybrid nanoparticles (HNPs) composed of inorganic NPs, NaY
資料
酸化物、酸窒化物、窒化物などに少量の希土類や遷移金属元素をドープして合成した高性能無機材料を蛍光体とした、固体照明デバイスについて解説しました。
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
太陽電池研究分野におけるスペクトルの変換は新しい概念であり、太陽電池の効率が著しく向上する可能性を持っています。ランタノイドイオンは、スペクトル変換の理想的な候補材です。
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
すべて表示