Merck
1.12156
Sigma-Aldrich
Europium(III) oxide
99+
別名:
Europium(III) oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Eu2O3
CAS番号:
分子量:
351.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-165-6
NACRES:
NA.22
品質水準
mp
2291 °C
密度
7.42 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
InChI
1S/2Eu.3O/q2*+3;3*-2
InChI Key
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2