Merck
224499
Sigma-Aldrich
tert-ブチルマグネシウムクロリド 溶液
2.0 M in diethyl ether
別名:
t-Butylmagnesium chloride, tert-Butylchloromagnesium, Chloro(1,1-dimethylethyl)magnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CMgCl
CAS番号:
分子量:
116.87
Beilstein:
3535403
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度:
2.0 M in diethyl ether
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in diethyl ether
密度
0.828 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
tert-ブチルマグネシウムクロリド溶液は、以下において、グリニャール試薬として使用できます。
  • Fe触媒によるクロロエニノールとのクロスカップリング反応
  • アルキン末端ポリヘキシルチオフェンの合成
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
224499-800ML:4548173118895
224499-100ML:4548173118888
224499-BULK:
224499-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Abdallah Hamze et al.
The Journal of organic chemistry, 72(10), 3868-3874 (2007-04-17)
Palladium-catalyzed hydrostannation of substituted Z- and E-enynols is discussed and compared. The regioselectivity of the H-Sn bond addition was found to be controlled by the geometry of the double bond (Z- or syn-directing effect) rather than the nature of its
Self-assembly of carbohydrate-block-poly (3-hexylthiophene) diblock copolymers into sub-10 nm scale lamellar structures
Sakai-Otsuka Y, et al.
Macromolecules, 50, 3365-3376 (2017)