反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
40 % (w/w)
密度
1.112 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC(C)[Mg]Br
InChI
1S/C3H7.BrH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
UCJIVFREPMUZDC-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-13.0 °F
引火点(℃)
-25 °C
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
703567-100ML:
703567-BULK:
703567-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック