Merck
224383
Sigma-Aldrich
イソプロピルマグネシウムクロリド 溶液
2.0 M in diethyl ether
別名:
Chloro 1-methylethyl magnesium, Chloroisopropylmagnesium, Isopropylmagnesium chloride, iPrMgCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHMgCl
CAS番号:
分子量:
102.85
Beilstein:
4124221
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in diethyl ether
密度
0.834 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
224383-VAR:
224383-100ML:4548173118741
224383-800ML:4548173118758
224383-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The first example of ?-chloromagnesio ?-lactones: their generation from ?-tolylsulfinyl ?-lactones with isopropylmagnesium chloride, stability, and reaction with electrophiles.
Sugiyama S, et al.
Tetrahedron Letters, 47(49), 8771-8775 (2006)
Well-controlled synthesis of block copolythiophenes.
Ohshimizu K and Ueda M.
Macromolecules, 41(14), 5289-5294 (2008)
Synthesis of Poly (3-hexylthiophene) with a Narrower Polydispersity.
Miyakoshi R, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 25(19), 1663-1666 (2004)
Preparation of amides mediated by isopropylmagnesium chloride under continuous flow conditions.
Mu?oz JM, et al.
Green Chemistry, 14(5), 1335-1341 (2012)