Merck
348325
Sigma-Aldrich
ボロントリクロリド 溶液
1.0 M in heptane
別名:
Boron chloride, Trichloroborane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BCl3
CAS番号:
分子量:
117.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
反応適合性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
濃度
1.0 M in heptane
密度
0.74 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
InChI Key
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • ルイス酸である三塩化ホウ素は、広い範囲のエーテルおよびアセタール保護基を切断するための一般的な試薬です
  • これは芳香族アルデヒドを対応するgem-二塩化物に直接変換するのに有用な試薬です
  • また、これは様々な有機ボランを合成するために、スズやジルコニウムの有機金属化合物などの求核性の弱い試薬との金属交換反応に使用することもできます。
脂肪酸のメチルエステル合成やトリグリセリドのエステル交換反応に用います。
包装
使い捨てボトルとして、25 mL Sure/Sealボトルを推奨します。繰り返し穿刺すると、製品の性能が低下しやすくなります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
348325-800ML:4548173138732
348325-VAR:
348325-100ML:4548173138725
348325-BULK:
348325-4X25ML:4548173314969
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Impact of Different Environmental Stimuli on the Release of 1-MCP from Boron-MCP Complexes.
Shahrin T, et al.
Journal of Plant Studies, 6(1), 46-46 (2016)
Migration of 1-alkenyl groups from zirconium to boron compounds.
Cole T E, et al.
Organometallics, 10(10), 3777-3781 (1991)
Boron Trichloride
Miyaura N, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2006)
Conversion of aromatic aldehydes to gem-dichlorides using boron trichloride. A new highly efficient method for preparing dichloroarylmethanes.
Kabalka G W and Wu Z
Tetrahedron Letters, 41(5), 579-581 (2000)
Dean Marković et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(20), 5969-5975 (2010-04-17)
The first ene reactions of SO(2) and unfunctionalized alkenes are reported. Calculations suggest that the endergonic ene reactions of SO(2) with alkenes can be used to generate beta,gamma-unsaturated sulfinyl and sulfonyl compounds. Indeed, in the presence of one equivalent of