反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in diethyl ether
密度
0.827 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCC[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h1,3H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
AMXVKMXLDJXAPM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 誘導体化反応による分析物の測定。
- ナフトニトリルからアルキルナフチルケトンの合成。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
224391-VAR:
224391-800ML:4548173118772
224391-BULK:
224391-100ML:4548173118765