Merck
338257
Sigma-Aldrich
イソブチルマグネシウムブロミド 溶液
2.0 M in diethyl ether
別名:
iBuMgBr溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2MgBr
CAS番号:
分子量:
161.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in diethyl ether
密度
0.941 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)C[Mg]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Mg/c1-4(2)3;;/h4H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
CMWBEISSZHZIMU-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
イソブチルマグネシウムブロミド(iBuMgBr)は、(+)-リシリリドB、グルコリシンA、および(+)-ジュバビオンの全合成に使用される一般的なGrignard試薬です。また、ピロリジンベースのインフルエンザノイラミニダーゼ(NA)阻害剤の合成の試薬としても使用できます。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-29.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
338257-VAR:
338257-800ML:4548173137025
338257-100ML:4548173137018
338257-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Total synthesis of (+)-rishirilide B: Development and application of general processes for enantioselective oxidative dearomatization of resorcinol derivatives.
Mejorado LH and Pettus TRR
Journal of the American Chemical Society, 128(49), 15625-15631 (2006)
Enantio-and diastereocontrolled synthesis of (+)-juvabione employing organocatalytic desymmetrisation and photoinduced fragmentation.
Itagaki N and Iwabuchi Y
Chemical Communications (Cambridge, England), 69(11), 1175-1176 (2007)
Structure-based characterization and optimization of novel hydrophobic binding interactions in a series of pyrrolidine influenza neuraminidase inhibitors.
Maring CJ, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(12), 3980-3990 (2005)
Structure assignment, total synthesis, and evaluation of the phosphatase modulating activity of glucolipsin A.
Furstner A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(2), 459-467 (2004)