反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
品質水準
濃度
0.5 M in THF
bp
65-67 °C
密度
0.915 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(=C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H7.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-2H2,3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
BJVFGWYBOLMUEM-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-5.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
419532-25ML:4548173148106
419532-100ML:4548173148090
419532-BULK:
419532-VAR:
419532-4X25ML:4548173320663