Merck
225908
Sigma-Aldrich
アリルマグネシウムクロリド 溶液
2.0 M in THF
別名:
Allyl magnesium chloride, Allylchloromagnesium, Allylmagnesium chloride, Chloro-2-propen-1-ylmagnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2MgCl
CAS番号:
分子量:
100.83
Beilstein:
3587316
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in THF
密度
0.995 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cl[Mg]CC=C
InChI
1S/C3H5.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
PLYLAFITHJUEGX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アリルマグネシウムクロリド溶液は、化学反応においてグリニャール試薬として一般的に使用される有機化合物です。アルデヒドやケトンなどのカルボニル化合物のアリル化に使用されます。
アプリケーション
アリルマグネシウムクロリド溶液は、以下の調製でグリニャール試薬として使用されます。
  • 抗精神病薬クロピキソール。
  • ヘキサクロロ白金酸を触媒としたポリシラン–クラウンエーテルポリマー(PSEC)。
  • 3,4-ジヒドロイソキノリンからの1,7-2置換-1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリン。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
引火点(℃)
-17 °C - closed cup - Solvent
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
225908-100L:
225908-18L:4548173119366
225908-18L-C:
225908-20L:
225908-100ML:4548173119359
225908-PZ:
225908-BULK:
225908-VAR:
225908-800ML:4548173119380
225908-90L:4548173119403
225908-8L:4548173119397
225908-200L:4548173119373
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, In Vitro and In Silico Analysis of New Oleanolic Acid and Lupeol Derivatives against Leukemia Cell Lines: Involvement of the NF-?B Pathway
Fontana G, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 6594-6594 (2022)
Tetrahedron Letters, 47, 9207-9207 (2006)