Merck
257257
Sigma-Aldrich
ビニルマグネシウムブロミド 溶液
1.0 M in THF
別名:
Bromoethenylmagnesium, Bromovinylmagnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHMgBr
CAS番号:
分子量:
131.25
Beilstein:
3535841
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in THF
密度
0.981 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Br[Mg]C=C
InChI
1S/C2H3.BrH.Mg/c1-2;;/h1H,2H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
XHHHAXOHMKAOSL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following: For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
その他情報
25°C以下で保管すると、マグネシウム塩の結晶を生じることがあります。容器を暖かい場所へ移し、穏やかに数回振り混ぜると固体は再び溶解します。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
セプタム インレット アダプター
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
257257-BULK:
257257-VAR:
257257-1.8L:4548173126012
257257-200ML:4548173126029
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tejia Zhang et al.
Journal of lipid research, 56(8), 1501-1510 (2015-06-11)
Apoptosis is an intricately regulated cellular process that proceeds through different cell type- and signal-dependent pathways. In the mitochondrial apoptotic program, mitochondrial outer membrane permeabilization by BCL-2 proteins leads to the release of apoptogenic factors, caspase activation, and cell death.