Merck
252565
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline
ACS reagent, 98.5%
別名:
8-キノリノール, 8-ヒドロキシキノリン, オキシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO
CAS番号:
分子量:
145.16
Beilstein:
114512
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
98.5%
強熱残分
≤0.05%
mp
72.5-74.0 °C
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.02%
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES記法
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
InChI Key
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:キノロン
アプリケーション
8-ヒドロキシキノリンは、有機発光デバイス(OLED)の有機エレクトロルミネセンス成分であるtris-(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム(Alq3)の調製に、キレートリガンドとして使用することができます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
252565-500G:
252565-BULK:
252565-250G-PW:
252565-50G-PW:
252565-1KG-PW:
252565-VAR:
252565-10G:
252565-500G-PW:
252565-50G:
252565-1KG:
252565-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Simple RNA Preparation Procedure from Yeast for Northern Blot Using Hot Phenol.
Wei Y.
Bio-protocol, 2(12) (2012)
Infra-red absorption spectra of metal chelates derived from 8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-hydroxyquinoline, and 4-methyl-8-hydroxyquinoline.
Charles RG, et al.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 8(1), 1-8 (1956)
Magdalena Polak-Berecka et al.
Journal of food science, 79(11), T2404-T2408 (2014-10-14)
The aim of this study was to assess the removal of Cd(2+) and Al(3+) from aqueous solutions by an exopolysaccharide (EPS) from Lactobacillus rhamnosus E/N. The biosorption kinetics of EPS for Cd(2+) and Al(3+) were studied by equilibrium dialysis after
P Stephen Patrick et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 256-256 (2020-06-27)
MSCTRAIL is a cell-based therapy consisting of human allogeneic umbilical cord-derived MSCs genetically modified to express the anti-cancer protein TRAIL. Though cell-based therapies are typically designed with a target tissue in mind, delivery is rarely assessed due to a lack
Preconcentration of trace elements in sea water by complexation with 8-hydroxyquinoline and adsorption on C18 bonded silica gel.
Watanabe H, et al.
Analytical Chemistry, 53(4), 738-739 (1981)