Merck
476552
Sigma-Aldrich
ビニルマグネシウムクロリド 溶液
1.6 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHMgCl
CAS番号:
分子量:
86.80
Beilstein:
3535268
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
品質水準
濃度
1.6 M in THF
密度
0.978 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cl[Mg]C=C
InChI
1S/C2H3.ClH.Mg/c1-2;;/h1H,2H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
NAFZXKWEUWVSAW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ジビニルシクロプロパンの合成において、鉄ペンタジエノア-ト錯体とともに用いられています
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
476552-1L:4548173157276
476552-BULK:
476552-100ML:4548173157269
476552-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, 3639-3639 (2006)