安全性情報
8.05905
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methyl-1-propene
for synthesis
別名:
3-Chloro-2-methyl-1-propene, ß-Methallyl chloride, 3-Chloroisobutylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2C(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
90.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
209-251-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
140 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
540 °C
有効性
>10000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2.2-10.4 % (v/v)
mp
-80 °C
転移温度
flash point -18 °C
溶解性
0.5 g/L
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
InChI Key
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.925 - 0.927
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体