Merck
208329
Sigma-Aldrich
ナトリウムアミド
greener alternative
98%
別名:
Sodamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaNH2
CAS番号:
分子量:
39.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
400 °C (lit.)
mp
210 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
N[Na]
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
InChI Key
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
ナトリウムアミド(NH2Na) (98%)は、以下のさまざまな用途に使用できます:
  • 水素貯蔵システムの製造
  • CO2吸着
  • 燃料電池の作製
以下の用途に用いる試薬です。
アリルアミン類およびアリルアミド類の合成
抗菌薬の合成
集合活性化およびヘテロ環化学
ジフェニルヨードニウムクロリドを用いるフェニル化
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
208329-10KG:
208329-1KG:
208329-250G:
208329-25G:
208329-50G:
208329-4X250G:
208329-VAR:
208329-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Christian Bukovec et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(8), 2743-2750 (2011-03-08)
Stannylated allylic carbonates are suitable substrates for Pd-catalyzed allylic aminations. In DMF and with [allylPdCl](2) as catalyst the stannylated allyl amines formed can be directly coupled with electrophiles according to the Stille protocol, giving rise to highly functionalized building blocks
Thermal decomposition kinetics of light-weight composite NaNH2-NaBH4 hydrogen storage materials for fuel cells
Bai Y, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 37(17), 12973-12979 (2012)
M. Bakavoli, et al.,
Journal of Heterocyclic Chemistry, 48, 149-152 (2010)
Hydrogen production from ammonia using sodium amide
David WIF, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(38), 13082-13085 (2014)
N-doped porous carbons from low-temperature and single-step sodium amide activation of carbonized water chestnut shell with excellent CO2 capture performance
Rao L, et al.
Chemical Engineering Journal, 359(16), 428-435 (2019)