詳細
Band gap: 2.3 eV
品質水準
分子量
average Mn 40,000-70,000
蛍光検出
λex 493 nm; λem 554 nm in toluene
軌道エネルギー
HOMO -5.3 eV
LUMO -3 eV
OLEDデバイス性能
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/PBO/Al
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/PBZT/Al
OPVデバイス性能
ITO/MEH-PPV/BBL/Al
ITO/MEH-PPV:PC61BM(1:4)/Ca
Mw/Mn
~6
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(CC(CCCC)CC)c1cc(c(cc1)OC)C=C
InChI
1S/C17H26O2/c1-5-8-9-14(6-2)13-19-16-10-11-17(18-4)15(7-3)12-16/h7,10-12,14H,3,5-6,8-9,13H2,1-2,4H3
InChI Key
CTUSWJPWMNVXEE-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
使用前にろ過します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
541443-250MG:
541443-BULK:
541443-VAR:
541443-1G:
資料
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available with PCBM library & properties.
代表的な発光ポリマーの特性について解説しました。高分子有機ELは、フラットパネルディスプレイや照明への応用を視野に現在開発が進められており、発光ポリマーの特性理解と効率向上が急がれています。
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
The development of high-performance conjugated organic molecules and polymers has received widespread attention in industrial and academic research.
関連コンテンツ
軽量・フレキシブルで印刷プロセスが適用可能などの特徴をも有機薄膜太陽電池について、その開発の歴史と現状、有機薄膜太陽電池の発電メカニズム、有機薄膜太陽電池の素子作製法について紹介しています。