Merck
571652
Sigma-Aldrich
Poly(9,9-di-n-octylfluorenyl-2,7-diyl)
light-emitting polymer
別名:
フルオレンポリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C8H9(C29H40)nC8H9
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
solid
分子量
Mw ≥20000
溶解性
chloroform: soluble
λmax
365 nm
蛍光検出
λex 374 nm; λem 417 nm in chloroform(lit.)
OLEDデバイス性能
ITO/PEDOT:PSS/PVK/PFO/Ca
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 102.3 Cd/m2
  • Max. EQE: 0.17 %
ITO/PEDOT:PSS/PVK/PFO:Ir(btpy)3 (5 wt%)/Ca
  • Color: red
  • Max. Luminance: 726.5 Cd/m2
  • Max. EQE: 2.32 %
ITO/PEDOT:PSS/PVK/PFO:Iridium (III) tris(2-(4-tolyl)pyridinato-N,C2) (5 wt%)/Ca
  • Color: green
  • Max. Luminance: 3311 Cd/m2
  • Max. EQE: 2.31 %
Mw/Mn
~3.7
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(9,9-ジ-n-オクチルフルオレニル-2,7-ジイル)(PFO)は、エレクトロルミネセンス量子収量および化学的安定性が高い青色発光蛍光ポリマーです。オプトエレクトロニクスデバイスの表面上に発光層を形成できます。
アプリケーション
電界や光などの外部刺激によってポリマー薄膜上に誘発されるノイズ源の生成(導電率 (σ ) とノイズ源密度)を直接マッピングするために、導電性プローブと相互作用する相分離ポリマーとしてPFOが使用されています。PFOは単層カーボンナノチューブ(SWCNT)の分散に使用され、分散液は電界効果トランジスタ(FET)の作製に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
571652-500MG:
571652-BULK:
571652-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effectiveness of sorting single-walled carbon nanotubes by diameter using polyfluorene derivatives.
Gao, J, et al.
Carbon, 49(1), 333-338 (2011)
High Performance Ambipolar Field-Effect Transistor of Random Network Carbon Nanotubes.
Bisri SZ, et al.
Advanced Materials, 24(46), 6147-6152 (2012)
Nanoscale direct mapping of localized and induced noise sources on conducting polymer films.
Shekhar S, et al.
Nanoscale, 8(2), 835-842 (2016)
A novel electrochemiluminescent biosensor based on resonance energy transfer between poly (9, 9-di-n-octylfluorenyl-2, 7-diyl) and 3, 4, 9, 10-perylenetetracar-boxylic acid for insulin detection.
Zhang H, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 104, 65-71 (2018)
Red-green-blue polymer light-emitting diode pixels printed by optimized laser-induced forward transfer
Stewart, J. S.; et al.
Applied Physics Letters, 100, 203303-203303 (2012)
資料
代表的な発光ポリマーの特性について解説しました。高分子有機ELは、フラットパネルディスプレイや照明への応用を視野に現在開発が進められており、発光ポリマーの特性理解と効率向上が急がれています。
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.
単層カーボンナノチューブ(SWCNT:single-walled carbon nanotube)は、非常に高い電荷移動度を示すため、電界効果トランジスタ(FET)のアクティブチャネルや太陽電池および光検出器の光吸収層としての使用が期待されている材料です。
すべて表示