Merck
698687
Sigma-Aldrich
ポリ[(9,9-ジ-n-オクチルフルオレニル-2,7-ジイル)-alt-(ベンゾ[2,1,3]チアジアゾール-4,8-ジイル)]
average Mn ≤25000
別名:
F8BT, ポリ(9,9-ジオクチルフルオレン-alt-ベンゾチアジアゾール)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C35H42N2S)n
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
分子量
average Mn ≤25000
溶解性
THF: soluble
chloroform: soluble
蛍光検出
λex 447 nm; λem 530-560 nm in chloroform
Mw/Mn
<3
半導体特性
P-type (mobility=4×10−3 cm2/V·s)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
F8BTは、最低空分子軌道(LUMO)のエネルギーが低い、高電子移動度および高輝度の発光ポリマー(LEP)として使用されるフルオレン共重合体です。
アプリケーション
F8BTは、ポリ(9,9-ジ-n-オクチルフルオレニル-2,7-ジイル)(PTO)とともに使用して、伝導性およびノイズ源密度(Nt)を評価することにより、ノイズ源の効果を光伝導性電荷輸送に関連付けることができます。またF8BTは、電気特性が優れた、ゼーベック係数が大きい単層カーボンナノチューブ(SWCNT)とともにナノ複合材料を形成し、太陽光発電およびバイオマスエネルギーの開発におけるアプリケーションに使用される可能性があります。F8とF8BTを混合してPEDOT:PSSフィルムに沈着させることで、有機発光ダイオード(OLED)デバイスを製造することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
698687-VAR:
698687-250MG:
698687-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Morphology-dependent trap formation in bulk heterojunction photodiodes
Shao G, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 117(16), 4654-4660 (2013)
Surface, interface and electronic properties of F8: F8BT polymeric thin films used for organic light-emitting diode applications
Borges BG, et al.
Polymer International, 67(6), 691-699 (2018)
Surface chemistry of photoluminescent F8BT conjugated polymer nanoparticles determines protein corona formation and internalization by phagocytic cells
Ahmad Khanbeigi R, et al.
Biomacromolecules, 16(3), 733-742 (2015)
Enhanced figure of merit of poly (9, 9-di-n-octylfluorene-alt-benzothiadiazole) and SWCNT thermoelectric composites by doping with FeCl3
Zhou X, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 16(3), 47011-47011 (2018)
Efficient polymer light-emitting diode using air-stable metal oxides as electrodes
Bolink HJ, et al.
Advanced Materials, 21(1), 79-82 (2009)
資料
The development of high-performance conjugated organic molecules and polymers has received widespread attention in industrial and academic research.
高性能共役系有機化合物およびポリマーの開発は、産学の研究において広く注目を集めています。
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
有機EL用機能性有機材料の設計に関する方法論について解説しました。理論的予測と各種測定データとの関係を有機EL材料設計や候補材料の絞込みに用いることで、ホスト材料と電荷輸送材料を合成することができます。
すべて表示