Merck
754005
Sigma-Aldrich
PCPDTBT
average Mw 7,000-20,000
別名:
ポリ[2,6-(4,4-ビス-(2-エチルヘキシル)-4H-シクロペンタ[2,1-b;3,4-b′]ジチオフェン)-alt-4,7(2,1,3-ベンゾチアジアゾール)]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C31H38N2S3)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
詳細
Band gap: 1.75 eV
品質水準
フォーム
solid
分子量
average Mw 7,000-20,000
損失
0.5 wt. % TGA, 350 °C
mp
>400 °C
λmax
700 nm
軌道エネルギー
HOMO -5.3 eV 
LUMO -3.55 eV 
OPVデバイス性能
ITO/PEDOT:PSS/PCPDTBT:PC61BM/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 16.2 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.62 V
  • Fill Factor (FF): 0.55
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 5.2 %
半導体特性
P-type (mobility=2×10−2 cm2/V·s)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PCPDTBTは、光起電力効率の高いドナー材料として使用される低バンドギャップ高分子です。本化合物はさまざまな導電性ポリマーとブレンドを形成し、電気化学デバイスの電力変換効率(PCE)の改善に使用することができます。
シクロヘキサン、トルエン、クロロホルム、およびTHFに可溶
アプリケーション
PCPDTBTは、PCBMとドナー/アクセプターブレンドを形成し、有機太陽電池の製造に使用する高分子主鎖として使用することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
754005-BULK:
754005-100MG:
754005-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David Muhlbacher,
Advanced Materials, 18, 2884-2889 (2006)
Efficiency enhancement for bulk-heterojunction hybrid solar cells based on acid treated CdSe quantum dots and low bandgap polymer PCPDTBT
Zhou Y, et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 95(4), 1232-1237 (2011)
An integrated experimental/theoretical study of structurally related poly-thiophenes used in photovoltaic systems
Vanossi D, et al.
Molecules (Basel), 21(1), 110-110 (2016)
Bulk heterojunction bipolar field-effect transistors processed with alkane dithiol
Cho S, et al.
Organic Electronics, 9(6), 1107-1111 (2008)
J Peet et al.
Nature materials, 6(7), 497-500 (2007-05-29)
High charge-separation efficiency combined with the reduced fabrication costs associated with solution processing and the potential for implementation on flexible substrates make 'plastic' solar cells a compelling option for tomorrow's photovoltaics. Attempts to control the donor/acceptor morphology in bulk heterojunction
資料
The development of high-performance conjugated organic molecules and polymers has received widespread attention in industrial and academic research.
高性能共役系有機化合物およびポリマーの開発は、産学の研究において広く注目を集めています。
有機太陽電池や電界効果トランジスタへのDPP発色団を含んだ共役低分子化合物の応用について、紹介します。
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
すべて表示