Merck
772410
Sigma-Aldrich
PTB7
greener alternative
average Mw 80,000-200,000, PDI ≤3.0
別名:
ポリ({4,8-ビス[(2-エチルヘキシル)オキシ]ベンゾ[1,2-b:4,5-b′]ジチオフェン-2,6-ジイル}{3-フルオロ-2-[(2-エチルヘキシル)カルボニル]チエノ[3,4-b]チオフェンジイル})
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
(C41H53FO4S4)n
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
詳細
Band gap: 1.84 eV
品質水準
形状
solid
分子量
average Mw 80,000-200,000
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
溶解性
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
λmax
680 nm (thin film)
軌道エネルギー
HOMO -5.15 eV 
LUMO -3.31 eV 
Mw/Mn
2.4 +/- 0.6
PDI
≤3.0
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
PTB7は、エネルギー効率が9.15%の有機太陽電池に使用される半導体ポリマーです。フラーレンとのナノ複合体を形成しながら、光学的バンドギャップが狭く、優れたπ-π共役反応を有する電子供与体として活用できます。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品の効率化カテゴリーに属し、「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。正孔輸送有機材料は、エネルギー準位を吸収層と完全に整合させることができるため効率的な電荷収集が行えます。周囲条件下で分解する傾向があります。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
主として、光吸収を増強し高分子太陽電池(PSC)の電子移動度を高めることによって全体的な性能を強化する活性層として使用されています。
高効率有機太陽電池(OPV)
OPV素子構造:ITO/PEDOT:PSS/PTB7:PC71BM/Ca/Al
  • JSC = 14.9 mA/cm2
  • VOC = 0.75 V
  • FF = 0.69
  • PCE = 7.4%
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
772410-BULK:
772410-100MG:
772410-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
For the bright future-bulk heterojunction polymer solar cells with power conversion efficiency of 7.4%.
Yongye Liang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(20), E135-E138 (2010-07-20)
Sylvia J Lou et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(51), 20661-20663 (2011-12-01)
Processing additives are used in organic photovoltaic systems to optimize the active layer film morphology. However, the actual mechanism is not well understood. Using X-ray scattering techniques, we analyze the effects of an additive diiodooctane (DIO) on the aggregation of
ZnO: CNT assisted charge transport in PTB7: PCBM blend organic solar cell
Oseni SO, et al.
Journal of alloys and compounds, 748(1), 216-222 (2018)
Highly efficient tandem polymer photovoltaic cells
Sista S, et al.
Advanced Materials, 22(3), 380-383 (2010)
Absolute measurement of domain composition and nanoscale size distribution explains performance in PTB7: PC71BM solar cells
Collins BA, et al.
Advanced Energy Materials, 3(1), 65-74 (2013)
資料
The development of high-performance conjugated organic molecules and polymers has received widespread attention in industrial and academic research.
高性能共役系有機化合物およびポリマーの開発は、産学の研究において広く注目を集めています。
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.
酸化亜鉛(ZnO)を電子輸送層材料に用いた高効率逆構造型ポリマー太陽電池について解説します。
すべて表示